Learn More
Arsen(II)-sulfid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11323337
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
12044-79-0
AsH3S
110.01
MFCD00049841
BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
arsanethiol
S[AsH2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
12044-79-0
AsH3S
110.01
MFCD00049841
BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
arsanethiol
S[AsH2]
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 565°C
Chemischer Name oder Material Arsenic(II) sulfide
Schmelzpunkt ∼307°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Formelmasse 213.97
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Geruch Odorless
Dichte 3.5 g/mL