Learn More
Arsen III-Speziationsstandard (Assurance™ Grade/For ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-320352
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7440-38-2, 7647-01-0, 7732-18-5
As
74.92
MFCD00085309
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
5359596
CHEBI:27563
Arsen
[As]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7440-38-2, 7647-01-0, 7732-18-5
As
74.92
MFCD00085309
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
5359596
CHEBI:27563
Arsen
[As]
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
As(+3)1000 μg/ml
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Chemischer Name oder Material Arsen III-Speziationsstandard
Verpackung Poly-Flasche
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Güte Assurance
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/mL Arsenic (III)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, Arsenic from Arsenictrioxide