Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in Großpackungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10314451
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
200 μl
5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
5000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10314451 5 ml 250 Stück
15201619 100 μl 5000 Stück
10208710 200 μl 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10314451 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2180B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientifi™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen schließen Verunreinigungen ein und bieten beidseitig gerichteten Schutz für Proben und Pipetten. Passen in die meisten Pipetten.
ART™ Barriere-Spitzen unterscheiden sich von herkömmlichen Filterpipettenspitzen. ART Barriere-Spitzen verfügen über eine einzigartige, selbstdichtende Barriere, die bei Kontakt mit Aerosolen und flüssigen Verunreinigungen versiegelt wird und bidirektionalen Schutz vor Kontamination für Pipetten und Proben bietet.
  • Universalspitze, passend für die meisten Pipettenmarken
  • ART™ Spitzen sind zertifiziert als frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin und Pyrogenen
  • Praktische Großpackungen für hohe Volumina
  • Steril
  • Geringe Retention
  • Gestell mit abnehmbarem Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART 5000, gefiltert, steril, Großpackung
Volumen (metrisch) 5 ml
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell ART 5000
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur, Pipettieren großer Flüssigkeitsmengen, bei denen hohe Genauigkeit und Präzision erforderlich sind
Format Bulk
Spitzenform Makro-Spitze:
Verpackung Bag of 250
Menge 250 Spitzen
Einwegprodukt Ja – zur einmaligen Verwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Material Reines Polypropylen