Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Marke: Thermo Scientific™ 2079GB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.05300kg
Beschreibung
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe für eine Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gelbeladung zum Einfüllen von Acrylamid- oder Agarose-Gelen
Breite Genomöffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen bieten präzises und konsistentes Pipettieren mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™-Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-Pipetten geeignet
Spezifikation
ART 1000GNon-sterile, Bulk | |
Filtered | |
ART 1000G | |
8.54 cm | |
Genomisch/mit weiter Öffnung | |
ART |
1000 μ l | |
Nicht steril | |
3.36 Zoll | |
Großpackung | |
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus |