Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Genomische Pipettenspitzen ohne Filter, extralang, weite Öffnung
Optimal für sehr zähflüssige Materialien
Marke: Thermo Scientific™ 3702
44.20 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimal für sehr zähflüssige Materialien
Diese Spitzen mit weiter Öffnung wurden speziell für Forscher entwickelt, die sich mit Makromolekülen wie genomischer DNA beschäftigen und eignen sich insbesondere für die Übertragung zerbrechlicher Zellproben wie Makrophagen, Hybridome und Hepatozyten. Wenn solche Proben durch die schmale Spitzenöffnung herkömmlicher Spitzen gedrückt werden, werden sie mechanischen Scherkräften ausgesetzt, die zu Traumata und Fragmentierung der zu übertragenden Zellen führen können. Die Folge ist häufig eine Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Abplattung und der Viabilität. Die breite Öffnung mit stumpfer Spitze verringert Zellscherung und Strömungswiderstand, was diese Spitzen ideal für hochviskose Materialien macht.
- Durchsichtige,verlängerte Spitzen mit großer Öffnung
- Für die Arbeit mit Makromolekülen, viskosem Material, pflanzlichen Geweben und Zellsuspensionen
- Die größere Länge ist perfekt für schwer zugängliche Anwendungen
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Genomisch/mit weiter Öffnung, Extra lang | |
Zertifizierte Qualität |
Ungefiltert | |
klar | |
Racks | |
ART |