Learn More
Thermo Scientific™ Klappdeckel-Rack für ART™ Barriere- Pipettenspitzen ohne Filter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15143636
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
1000 μl
1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Universelle Passform
Fit for Purpose:
Steril
Zertifizierte Qualität
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Spitzenform Fit for Purpose unitSize
15143636 1000 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität 768 Stück
15133576 10 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität 960 Stück
15153576 10 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität -
15163576 10 μl Steril Universelle Passform Steril 960 Stück
15113606 200 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität 768 Stück
15123606 200 μl Steril Universelle Passform Steril 768 Stück
15133606 200 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität 768 Stück
15143606 200 μl Steril Universelle Passform Steril 768 Stück
15133636 1000 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität 768 Stück
15153636 1000 μl Steril Universelle Passform Steril 768 Stück
15163636 1000 μl Steril Universelle Passform Steril 768 Stück
15173636 1250 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität 768 Stück
15103646 1250 μl Steril Universelle Passform Steril 768 Stück
15113646 1250 μl Unsteril Universelle Passform Zertifizierte Qualität 768 Stück
15123646 1250 μl Steril Universelle Passform Steril 768 Stück
15 options
Artikelnummer. 15143636
Marke: Thermo Scientific™ 379205HR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Greifen Sie mit dem vielseitigen Klappdeckel-Rack, das speziell für Ihre Arbeitsweise konzipiert ist, mit einer Hand auf die Spitzen zu.
Die Thermo Scientific™ Klappdeckel-Racks für ART™Pipettenspitzen wurden speziell auf Ihre Anforderungen im Labor abgestimmt und lassen sich einfach mit einer Hand öffnen und schließen. Die Spitzen können nicht auf den Labortisch oder den Boden fallen. Falls der Deckel beim Pipettieren stört, können Sie diesen mühelos abnehmen. Hängen Sie den Deckel einfach aus, drehen Sie ihn um, und bringen Sie ihn wieder in seine Position – dann haben Sie bei Bedarf einen herkömmlichen abnehmbaren Deckel.
Merkmale:
  • Alle Spitzen ohne Filter und die Spezialspitzen bieten die bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der ART Spitzen, basierend auf den höchsten Thermo Scientific Standards mit weltweitem Support
  • Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
  • Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART Low Retention, nicht gefiltert, nicht steril, Gestell
Volumen (metrisch) 1000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Modell ART ohne Filter
Länge (angloamerikanisch) 4,7 in.
Länge (metrisch) 11,85cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Universelle Passform
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.