Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Universal-Pipettenspitzen ohne Filter mit niedriger Retention
Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Beschreibung
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Referenzmarkierungen an vielen Thermo Scientific ART Spitzen bieten eine schnelle und bequeme Übersicht, ob das gewünschte Flüssigkeitsvolumen pipettiert wird
- Alle Pure-Spitzen werden vorsterilisiert in Gestellen geliefert und sind garantiert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Andere Thermo Scientific Spitzen (in Gestellen oder lose verpackt) sind nicht steril und autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | SoftFit |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention |
| Produktlinie | ART |