missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Universal-Pipettenspitzen ohne Filter mit niedriger Retention
Verhindern eine Probenretention in der Pipettenspitze
65.00 € - 73.40 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Format | Gestell |
Spitzenform | Geringe Retention |
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11560065
|
Thermo Scientific™
3941-05 |
Gestell | 0.5 bis 200 μl | Geringe Retention |
73.40 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11569984
|
Thermo Scientific™
3581-05 |
Gestell | 100 bis 1000 μl | Geringe Retention |
65.00 €
800 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Referenzmarkierungen an vielen Thermo Scientific ART Spitzen bieten eine schnelle und bequeme Übersicht, ob das gewünschte Flüssigkeitsvolumen pipettiert wird
- Alle Pure-Spitzen werden vorsterilisiert in Gestellen geliefert und sind garantiert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Andere Thermo Scientific Spitzen (in Gestellen oder lose verpackt) sind nicht steril und autoklavierbar
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Geringe Retention |
Steril | |
Gestell | |
ART™ |