Learn More
Thermo Scientific™ ART™ nicht gefilterte Pipettenspitzen in Großverpackungen
Filterlose Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen behalten die hohe Qualität, die Sie von ART™-Spitzen erwarten, sind aber für Anwendungen, bei denen die Kontamination keine Rolle spielt, gedacht.
Marke: Thermo Scientific™ 3772-B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38200kg
Beschreibung
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, wie ART™-Barrierespitzen, für nicht kritische Anwendungen, bei denen Kontamination keine Rolle spielt. Technologie mit geringer Retention maximiert die Probenzufuhr. ART™ Spitzen haben eine universelle Passform für die Verwendung mit den meisten Pipettenmarken.
- Universalspitze, passend für die meisten Pipettenmarken
- Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit wie ART™-Barriere
- Spitze ohne Filter
- ART™ Spitzen sind zertifiziert frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxinen und Pyrogenen
Spezifikation
ART 300, ungefiltert, Großpackung | |
Ohne Filter | |
Durchsichtig | |
ART 300 | |
5.84 cm | |
Großpackung | |
10 Beutel mit je 1000 Spitzen | |
Ja – zur einmaligen Verwendung | |
ART |
300 μl | |
Nicht steril | |
Ja | |
2.3 Zoll | |
Frei von RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren, Pyrogen | |
MicroPoint | |
10000 | |
Fast alle Pipettenmarken | |
Reines Polypropylen |