Beschreibung
Artemin Polyclonal specifically detects Artemin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Artemin |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_476431 |
| Gen-Alias | artemin, ENOVIN, EVNneurotrophic factor, NBN, Neublastin |
| Gensymbole | ARTN |
| Mehr anzeigen |