Learn More
Artemisiten, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Artemisitene |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H20O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8,10-11,13H,2,4-7H2,1,3H3/t8-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1 |
| Formelmasse | 280.1311 |
| Reinheit (%) | >95% |