Learn More
BTX™ TISSUE SLICE POSITIVE ELECTRODE,handle for the pos
Ständer für die Verwendung mit dem Tissue Slice Platinum Kammerelektroden-Kit (Kat.-Nr. BTX450500)
Marke: BTX™ 450502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- 7-mm- und 10-mm-Stabbänder erhältlich
- Enthält eine identische Platinelektrode
- Über die Kammer gelegt, um die Elektroporation abzuschließen
Spezifikation
Ex vivo electroporation | |
Platinum | |
Gewebeschnitthobel | |
0.39 in. | |
Positive | |
Non-sterile | |
Digital User |
ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001, and Gemini X2 | |
BTX Electroporation | |
100 V | |
10 mm | |
10 μsec. to 100 msec. | |
Banana Plug to Micrograbber | |
Square Wave |