missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Arylsulfatase D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11366893
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366893 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11366893 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA518918

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.

The protein encoded by this gene is a member of the sulfatase family. Sulfatases are essential for the correct composition of bone and cartilage matrix. This encoded protein is postranslationally glycosylated and localized to the lysosome. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Arylsulfatase D
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ARSD
Gen-Zugriffsnummer P51689
Gen-Alias ARSD; Arylsulfatase D; ASD; testis tissue sperm-binding protein Li 39a
Gensymbole ARSD
Wirtsspezies Goat
Immunogen Synthetic peptide sequence (DASNGYRALQWNA) corresponding to the internal amino acids of ARSD (aa 108-121).
Reinigungsverfahren Ammonium Sulfate Precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 414
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.