missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Arylsulfatase E Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16633045 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16633045 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16633045 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5106606

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ARSE.

Arylsulfatase E is a member of the sulfatase family. It is glycosylated postranslationally and localized to the golgi apparatus. Sulfatases are essential for the correct composition of bone and cartilage matrix. X-linked chondrodysplasia punctata, a disease characterized by abnormalities in cartilage and bone development, has been linked to mutations in this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Arylsulfatase E
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen ARSL
Gen-Zugriffsnummer P51690
Gen-Alias ARSE; Arylsulfatase E; arylsulfatase E (chondrodysplasia punctata 1); ASE; CDPX; CDPX1; CDPXR
Gensymbole ARSL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ARSE(Accession P51690), corresponding to amino acid residues L163-A213.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 415
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.