Learn More
IKA™ AS 1.61 Spannwalze zum AS 260.1 Länge=335mm
Artikelnummer. 10524711 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
:
Typ:Klemmrolle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10524711 Typ:Klemmrolle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10524711 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003030501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AS 260.1 Universalaufsatz
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen gestatten universelle Anpassung an die Gefässe. Aufstellfläche 320/320mm.
Lieferumfang: 1 x AS 1.60 Basishalterung, 4 x AS 1.61 Spannwalze, 8 x AS 1.5 Befestigungsschraube
AS 260.2 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten).
Anzahl Halteklammern (Volumen): 56 x AS 2.1 (25mL), 23 x AS 2.2 (50mL), 23 x AS 2.3 (100mL), 11 x AS 2.4 (250mL), 9 x AS 2.5 (500mL)
AS 260.3 Schalenaufsatz
Für schonendes Bewegen von z. B. Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie (PP). Aufstellfläche 320/320mm.
AS 260.5 Scheidetrichteraufsatz
Zum Ausschütteln, Aussalzen, Extrahieren, Eluieren, Anreichern. Die drei Spannwalzen (im Lieferumfang enthalten) sind höhenverstellbar zur Anpassung an verschiedene Scheidetrichtergrössen. Die Scheidetrichter werden mittels O-Ringen gesichert (fünf O-Ringe im Lieferumfang enthalten). Für 6 x 50mL, 5 x 100mL, 3 x 250mL, 3 500mL Scheidetrichter.
Typ: Spannwalze AS 1.61 zu AS 1.60, Länge 335mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Klemmrolle