missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AS 1269574, Tocris Bioscience™

GPR119 receptor agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 417710

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414294

  • 237.61 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

GPR119 receptor agonist (EC50 = 2.5μM in HEK293 cells expressing human GPR119). Enhances insulin secretion stimulated by glucose in vivo. Stimulates proglucagon gene promoter actvity. Orally available.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

330981-72-1
308.179
2-2-4-bromophenyl-6-methylpyrimidin-4-ylamino ethanol, 2-2-4-bromophenyl-6-methyl-4-pyrimidinyl amino ethanol, 2-2-4-bromophenyl-6-methylpyrimidin-4-yl amino ethanol, 2-2-4-bromophenyl-6-methylpyrimidin-4-yl amino ethanol, d00gtc, 2-2-4-bromophenyl-6-methyl-4-pyrinidinyl amino ethanol
2-[[2-(4-bromophenyl)-6-methylpyrimidin-4-yl]amino]ethanol
C13H14BrN3O
DUKPGOOUJNUIOI-UHFFFAOYSA-N
5332859
CC1=CC(=NC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br)NCCO

Spezifikation

AS 1269574
330981-72-1
2-2-4-bromophenyl-6-methylpyrimidin-4-ylamino ethanol, 2-2-4-bromophenyl-6-methyl-4-pyrimidinyl amino ethanol, 2-2-4-bromophenyl-6-methylpyrimidin-4-yl amino ethanol, 2-2-4-bromophenyl-6-methylpyrimidin-4-yl amino ethanol, d00gtc, 2-2-4-bromophenyl-6-methyl-4-pyrinidinyl amino ethanol
CC1=CC(=NC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br)NCCO
308.179
308.17
10mg
C13H14BrN3O
DUKPGOOUJNUIOI-UHFFFAOYSA-N
2-[[2-(4-bromophenyl)-6-methylpyrimidin-4-yl]amino]ethanol
5332859
>98%
Videos