Learn More
IKA™ AS 130.2 Halteklammernaufsatz(BxTxH) 2330x230x24mm
Marke:  IKA™ 0003115000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68000kg
Artikelnummer. 10621562
  • 134.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AS 130.1 Universalaufsatz
Anpassung an jegliche Gefässarten durch universelle, stufenlos einstellbare Spannwalzen. Aufstellfläche 220/220mm.
Lieferumfang: 1 x AS 1.30 Basishalterung, 3 x AS 1.31 Spannwalze, 6 x AS 1.5 Befestigungsschraube
AS 130.2 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von z. B. Rundkolben, Messkolben und Erlenmeyer-Kolben. Anzahl Halteklammern (Volumen): 20 x AS 2.1 (25mL), 12 x AS 2.2 (50mL), 12 x AS 2.3 (100mL), 4 x AS 2.4 (250mL), 4 x AS 2.5 (500mL). Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten.
AS 130.3 Schalenaufsatz
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z. B. für Petrischalen oder Kulturflaschen. Aufstellfläche 220 x 340mm. Mit integrierter Antirutschfolie (PP).
AS 130.4 Reagenzglasaufsatz
Zum intensiven Schütteln von z. B. Röhrchen, Reagenzgläsern, Küvetten, Zentrifugenröhrchen. Reagenzgläser φ 10 – 16mm, Kapazität 64 St.
Typ: Halteklammernaufnahme AS 130.2
Spezifikation
Spezifikation
Halteklammernaufsatz
Behandlung von Rundkolben, Messkolben und Erlenmeyerkolben