Learn More
Tocris Bioscience™ AS 19
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001312
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001312 10 mg 10 Milligramm
30001349 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001312 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1968/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent 5-HT7 agonist
AS 19 is a potent 5-HT7 receptor agonist (IC50 = 0.83 nM). Enhances memory consolidation and reverses scopolamine- or dizocilpine-induced amnesia in vivo. AS 19 also promotes melanin synthesis in B16F10 murine melanoma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000578-26-6
Summenformel C18H25N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AS 19
Menge 10 mg
Formelmasse 283.41
Reinheit >98%
Molekulargewicht 283.419