Learn More
Tocris Bioscience™ AS 2444697
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18751678
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18751678 10 mg 10 Milligramm
18789807 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18751678 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5430/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective IRAK4 inhibitor
AS 2444697 is a potent and selective interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor (IC50 = 21 nM). Displays 30-fold selectivity for IRAK4 over IRAK1. Inhibits LPS-induced TNF-α and IL-6 production in PBMCs in vitro. Renoprotective and anti-inflammatory in a rodent model of chronic kidney disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-Aminocarbonyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(2-methyl-4-pyridinyl)-4-oxazolecarboxamide hydrochloride
CAS 1287665-60-4
Menge 10 mg
Ziel Other Kinase Inhibitors
Summenformel C19H20N6O4.HCl
Formelmasse 432.86
Reinheit >98%