Learn More
IKA™ AS 501.2 Scheidetrichteraufsatz,(BxTxH) 480x505x190,Aufbauhöhe variierbar
Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Ausschütteln, Eluieren, Extrahieren, Ausgasen, Auflösen und Anreichern. Der IKA™ AS 501.2 Trenntrichteraufsatz verfügt über eine stufenlose Einstellung der Klemmrollen. Die Aufsatzhöhe kann über Klemmvorrichtungen geändert werden.
Marke:  IKA™ 0008000300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10120931
  • 2245.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen (T x B x H): 505 x 480 x 190 mm
  • Fassungsvermögen: 12 x 50 ml oder 10 x 100 ml oder 6 x 250 ml
  • Gewicht: 4180 g
Spezifikation
Spezifikation
12 x 50 ml, 10 x 100 ml, 6 x 250 ml
Ausschütteln, eluieren, extrahieren, ausgasen, auflösen, anreichern