missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AS3MT Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 27270-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885525

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Voraussichtliches Versanddatum: 18-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

AS3MT
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q91WU5, Q9HBK9
Arsenite methyltransferase, AS3MT, CYT19
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
57344, 57412
Western Blot
Unconjugated
AS3MT
Liquid
As3mt
AS3MT Fusion Protein Ag26194
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation