missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASAH3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18284833 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18284833 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18284833 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP174083

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ASAH3 Polyclonal specifically detects ASAH3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ASAH3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q8TDN7
Gen-Alias Acylsphingosine deacylase 3, Alkaline CDase 1, alkaline ceramidase 1, AlkCDase 1, ALKCDase1, ASAH3, EC 3.5.1.23, MGC138327, MGC138329, N-acylsphingosine amidohydrolase (alkaline ceramidase) 3, N-acylsphingosine amidohydrolase 3
Gensymbole ACER1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptides corresponding to the C terminal of ACER1. Immunizing peptide sequence VNAYALNSIALHILYIVCQEYRKTSNKELRHLIEVSVVLWAVALTSWISD.
Molekulargewicht des Antigens 31 kDa
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 125981
Testspezifität Expected identity based on immunogen sequence: Rabbit: 86%; Pig: 85%; Bovine: 79%; Rat: 77%; Guinea pig: 75%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Rat, Pig, Bovine, Canine, Guinea Pig, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.