Learn More
Ascorbinsäure, feines Pulver, 200 bis 325 Mesh, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ascorbinsäure |
Netzgröße | 200 bis 325-Netz |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 500 g |
Relative Dichte | 1 l = 1.65 kg |
Formelmasse | 176.12 |
Güte | Multi-Kompendium/USP |
Physikalische Form | Feines Pulver |