Learn More
Asenapin-13C,d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Asenapine-methyl-13C,d3 |
| CAS | 1217729-73-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C1613CH13D3ClNO |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-(methyl-13C-d3)-, (3aR,12bR)-rel- (ACI), rel-(3aR,12bR)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-(methyl-13C-d3)-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (ACI), Asenapine-13C,d3, Asenapine-13C,D3 (N-methyl-13C,D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16ClNO/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3/t14-,15-/m0/s1/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])N1C[C@@H]2[C@@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24 |
| IUPAC-Name | (2R,6R)-9-Chlor-4-(trideuterio(113C)methyl)-13-oxa-4-azatetracyclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 289.78 |
| Mehr anzeigen |