Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Asenapinmaleat |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 401,84 |
| InChI-Schlüssel | GMDCDXMAFMEDAG-TXUHOWFZSA-N |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@@H]2[C@@H](C1)C1=CC(Cl)=CC=C1OC1=CC=CC=C21 |
| IUPAC-Name | (2R,6R)-9-chloro-4-methyl-13-oxa-4-azatetracyclo[12.4.0.0²,⁶.0⁷,¹²]octadeca-1(18),7,9,11,14,16-hexaene; (2Z)-but-2-enedioic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 401.84 |