Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Niedrigdurchfluss-Schnellkupplungen ohne Dichtungsmöglichkeit, Sanitäradapter, Hochtemperatur-Polycarbonat
Beschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren. Das einfache Klapp-, Klick- und Ziehprinzip minimiert Bedienungsfehler. Schnelle und einfache Herstellung steriler Verbindungen, auch in nicht sterilen Umgebungen. Speziell entwickelt für Anwendungen zum Transfer kleiner Flüssigkeitsmengen. Die robuste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen und wiederholbaren Flüssigkeitstransfer. Sterilisieren im Autoklaven bis 130 °C (266 °F). 0,25 in. Nennströmungsweggröße
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 1 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Auslassanschluss | Schnellkupplung x Sanitär |
| Sterilisationsmethode | Gammabestrahlung bis zu 50 kGy |
| Form | Gerade |
| Enthält | 1/4 in. Sanitärklemmengröße |
| Material (Dichtung) | Platinbehandeltes Silikon |
| Farbe | Weiß mit blauer Aufreißlasche |