Learn More
Nabertherm™ Schmelzofen
Die Veraschungsöfen sind speziell für die Veraschung im Labor konzipiert.Ein spezielles Luftansaug- und Abluftsystem ermöglicht einen Luftaustausch mehr als 6-mal pro Minute.Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu gewährleisten.
3650.00 € - 6100.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Reglertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Reglertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17377999
|
Nabertherm™
LV034H1ON1 |
3 L | Gehäuse C550 | Klapptür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17328009
|
Nabertherm™
LV054K1LN1 |
5 l | B510 | Klapptür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17338009
|
Nabertherm™
LV054K1ON1 |
5 L | Gehäuse C550 | Klapptür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17358009
|
Nabertherm™
LV094H1ON1 |
9 L | Gehäuse C550 | Hubtür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17398009
|
Nabertherm™
LV154H1ON1 |
15 L | Gehäuse C550 | Hubtür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17318019
|
Nabertherm™
LV154K1ON1 |
15 L | Gehäuse C550 | Klapptür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Max. Temperatur:1100 °C
- Elektrischer Anschluss:1 Phase
- Minuten bis max. Temperatur:120
Spezifikation
Bis zu 1100 °C |