Beschreibung
- Tmax: 1100 °C
- Elektrischer Anschluss: 1-Phase
- Minuten bis Tmax: 120
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C450 |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Typ | Hubtür |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 230 x 340 x 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 415 x 585 x 845 mm |