Beschreibung
- Max. Temperatur:1100 °C
- Von vier Seiten beheizt
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
- Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
- Gleichmäßige Temperatur durch Vorwärmen der einströmenden Luft
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Hubtür (LVT) mit der heißen Oberfläche vom Bediener weg
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse B510 |
| Kapazität (metrisch) | 15 L |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 340 x 230 x 170 mm |
| Breite (metrisch) | 415 mm |
| Höhe (metrisch) | 845 mm |
| Tiefe (metrisch) | 585 mm |
| Elektrische Anforderungen | 1 Phase |