Learn More
Nabertherm™ Veraschungsofen LV 3/11
Artikelnummer. 17367999 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Reglertyp:
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Modell:
Hubtür
Klapptür
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Modell unitSize
17367999 Gehäuse B510 Hubtür 1 Stück
17387999 Gehäuse B510 Klapptür 1 Stück
17397999 Gehäuse C550 Klapptür 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17367999 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LV034H1LN1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für Veraschungsprozesse im Labor bis 1050 °C. Zu den Anwendungen gehören die Bestimmung des Glühverlustes sowie die Veraschung von Lebensmitteln und Kunststoffen für die anschließende Stoffanalyse. Ein spezielles Frischluft- und Abluftsystem sorgt dafür, dass die Luft sechsmal pro Minute ausgetauscht wird.
  • Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten
  • Temperaturgleichförmigkeit nach DIN 17052-1 bis ±10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
  • Geeignet für viele genormte Veraschungsprozesse nach ISO, ASTM, EN und DIN
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen sind gegen Dämpfe/Spritzer geschützt und leicht austauschbar
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Die Hubtür (LVT) weist die heiße Oberfläche vom Anwender ab
  • Die Klapptür (LV) kann als Arbeitsplattform verwendet werden
  • Luftaustausch von mehr als 6 Mal pro Minute
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
Zusatzausstattung
  • Ladewagen mit festen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in verschiedenen Ebenen, einschließlich Halterungen zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Ladegestell mit geschlossenen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in zwei Ebenen, mit Halterung zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche bis zu einer max. Temperatur von 800 °C
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse B510
Kapazität (metrisch) 3 L
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Ofen
Modell Hubtür
Temperaturgleichförmigkeit ±10 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 140 x 160 x 100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 360 x 385 x 735 mm
Gewicht (metrisch) 20 kg
Elektrische Anforderungen Einzelphase
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 1,2 kW
Frequenz 50/60 Hz