Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie gehärtete Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 53
Für quantitative Analysen.
6.30 € - 32.80 €
Spezifikation
Beschreibung | Ash Content: <0.008% |
---|---|
Format | Neutrale Scheibe |
Material | Baumwoll-Linter |
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Porengröße | 5 bis 8 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11732395
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
15.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11742395
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
22.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11722395
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11752395
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11752385
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11772385
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Schlichte Scheibe, nassfestes Filterpapier ohne Asche
- Aus 100 % Baumwoll-Linter-Fasern
- Papier wurde mit Säure ausgewaschen
- Mit demineralisiertem Wasser endgereinigt
- Aschegehalt: 0.007 %
Anwendungen:
- Für die Analyse von säurehaltigen Lösungen und Druckfiltration
- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Ash Content: <0.008% | |
Baumwoll-Linter | |
5 bis 8 μm | |
Zur Analyse saurer Lösungen und zur Hochdruckfiltration | |
100 Packung |
Neutrale Scheibe | |
5 bis 8 μm | |
50 s | |
53 | |
0.16 mm |