Learn More
Fisherbrand™ aschefreies, langsam filterndes quantitatives Filterpapier der Güteklasse 14
Artikelnummer. 11744203 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
70 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11744203 150 mm 100 Stück
11797983 70 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11744203
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für feine Präzipitate wie Bleidioxid, Calciumfluorid.
  • Filterpapier mit engen Poren
  • Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
  • Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
  • Aschegehalt von 0.007 %
  • Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Beschreibung Aschegehalt: 0,007%
Filtertyp Aschefrei
Format Scheibe
Material Baumwolllinter
Particle Retention 3 bis 5 μm
Porengröße 3 bis 5 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 100 Sekunden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für feine Ausfällungen wie Bleidioxid, Kalziumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, Dioxid und Bleimolybdat
Güte 114
Menge 100/Pckg.
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Typ Membranen für quantitative Filterungen
Durchmesser (metrisch) 150 mm