Learn More
S Murray™ Saugflasche
Click to view available options
Volumen:Gehäuse 5000mL
Beschreibung
Kapazität (metrisch):5 L
- Schraubverschluss
- Mit Tragegriff
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Produkttyp | Saugflasche |
Außendurchmesser (metrisch) | 170 mm |
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Material | Polyethylen |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 332 mm |