Learn More
ASPM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26223-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884735
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is the human ortholog of the Drosophila melanogaster ′abnormal spindle′ gene (asp), which is essential for normal mitotic spindle function in embryonic neuroblasts. Studies in mouse also suggest a role of this gene in mitotic spindle regulation, with a preferential role in regulating neurogenesis. Mutations in this gene are associated with microcephaly primary type 5. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
ASPM
Polyclonal
Unconjugated
ASPM
ASP, Asp homolog, ASPM, Calmbp1, MCPH5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
259266
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IZT6
ASPM
ASPM Fusion Protein Ag24166