Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 100 Stück
Artikelnummer. 10689421
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
24 x 18 mm
50 x 24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10689421 18 x 18 mm 100 Stück
10679041 20 x 20 mm 100 Stück
10237281 22 x 22 mm -
10247281 24 x 18 mm 100 Stück
10286991 50 x 24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10689421 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 40990109
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Packungen mit 100 Stück, werden aus einem supertransparenten Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverzerrung verhindert wird.
  • 0.13 bis 0.16 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Kunststoffboxen à 100 Stück, 10 Boxen pro Karton
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Material Glas
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 18 x 18 mm
Zertifizierungen CE
Menge 100/Packung