Learn More
AES Einelementstandard für AA und ICP, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Co | 10,000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kobalt-Standard |
CAS | 7440-48-4, 7664-38-2, 7783-20-2, 7732-18-5 |
CAS Min. % | 1.0, 5.0, 94.0 |
CAS Max. % | 1.0, 5.0, 94.0 |
Summenformel | Co |
MDL-Nummer | MFCD00010935 |
InChI-Schlüssel | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Co] |
IUPAC-Name | Kobalt |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.93 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch