Learn More
Astemizole-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Astemizole-d3 |
| CAS | 1189961-39-4 |
| Summenformel | C28H28D3FN4O |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Astemizole D3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-[(4-Fluorphenyl)methyl]-N-[1-[2-[4-(Trideuteriomethoxy)phenyl]ethyl]piperidin-4-yl]benzimidazol-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 461.59 |