Learn More
Saint-Gobain AstiPure™ RF1-Serie PFA Männliches Rohrverbindungsstück
Beschreibung
- Robuste Silikongummiringe für Kolben
- Für allgemeine Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PFA |
| Gesamtlänge (metrisch) | 44 mm |
| Zur Verwendung mit | Für Schläuche mit einem Durchmesser von 6 x 8 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Anschlussgröße | 12 mm |
| Gewindegröße | 1/8 in. NPT |
| Produkttyp | Männlicher Schlauchverbinder |