Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Pumpenschlauch, 1,016 mm, 2 Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Weiß/weiß |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,02 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Dicke (metrisch) | 0.85 mm |
| Verpackungsmenge | 12 |
| Farbe | Weiß/weiß |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |