Learn More
ASTM D5453 Kurve 1, S @ 0,5 -10 ppm in Isooctan
Artikelnummer. 30314434
Change view
Click to view available options
Menge:
6 x 2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314434 6 x 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314434 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. ALKKTSISOV6CRV1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel S
Konzentration 0.5-10 ppm
InChI-Formel InChI=1 S/S
Lösungstyp Ampoule Kit
SMILES [S]
Element S
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Isooctane
Industry Type Industrial QC
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 6 x 2 mL
Formelmasse 31.972