Learn More
Invitrogen™ Humanes ATAD3A, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
ATAD3A Synthetisches Peptid, PEP-1273, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem ATAD3A überein. PEP-1273 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-21159 verwendet werden.Spezifikation
55210 | |
gereinigt | |
ATAD3A, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9NVI7 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
ATAD3A | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |