Learn More
ATAGO™ ATAGO™ digitales PEN-Handrefraktometer: PEN-PRO
Zur Messung gefährlicher und unhygienischer Flüssigkeiten. Das ATAGO PEN-PRO digitale Hand-Refraktometer ermöglicht die kontinuierliche Messung fast aller Proben im Bereich von 0.0 bis zu 85.0% Brix.
Marke: ATAGO™ 3730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Zur Messung gefährlicher und unhygienischer Flüssigkeiten.Bestellinformation
NIST Traceable™ Kalibrierzertifikat und Aufbewahrungskoffer optional erhältlich.
Spezifikation
0,0 bis 85,0 Brix | |
Wasser | |
0.1 % Brix | |
Brix | |
Messungen gefährlicher und unhygienischer Flüssigkeiten | |
0.1 lb | |
0.7 Zoll | |
6.2 Zoll | |
1°bis 40 °C | |
10°bis 40 °C |
PEN-PRO | |
±0,2% Brix | |
Digital | |
2 s | |
IP65 Wasserbeständig (Prismakopf: IP 67) | |
70 g | |
18 mm | |
160 mm | |
10°bis 100 °C | |
1 AAA-Alkalibatterie |