Learn More
ATAGO™ REFRAKTOMETER PEN-URIN SG
Das Atago™ PEN-Urin S.G. digitale Hand-Refraktometer in Stiftform verwendet die Brechungsindexmethode zur Messung der relativen Dichte von Urin, die je nach Konzentration variiert.
Marke: ATAGO™ 3741
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beinhaltet: Transportkoffer
Beschreibung
- Die Messzeit beträgt nur 2 Sekunden
- Wasserdicht
Bestellinformation
Optionales Kalibrierungszertifikat verfügbar.
Spezifikation
1,0000 bis 1,0600 urinspezifische Schwerkraft | |
Kleine Volumen | |
±0,0010 | |
2 s | |
IP65 Wasserbeständig (Prismakopf: IP 67) | |
70 g | |
18 mm | |
160 mm | |
10°bis 40 °C |
PEN-Urin S.G. | |
Nur mit Wasser | |
Urin S.G. 0.0001 | |
Messung des spezifischen Gewichts von Urin | |
0.1 lb | |
0.7 Zoll | |
6.2 Zoll | |
10°bis 40 °C | |
1 AAA-Alkalibatterie |