Learn More
ATAGO™ Digitale Handrefraktometer PAL-3, Messbereich 0,
Refraktometer mit vollem Messbereich zur Messung fast aller Proben. Das digitale ATAGO™ Taschenrefraktometer PAL-3 verfügt über eine Messzeit von 3 Sekunden.
Marke: ATAGO™ 3830
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zur Messung fast jeder Probe
- Genauigkeit: ±0.1 % Brix
Bestellinformation
MAGIC™, Aufbewahrungskoffer, Saccharose-Lösung (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %) und NIST Traceable Bescheinigung sind optional erhältlich.
Spezifikation
0,0 bis 93,0 Brix | |
Nur Wasser | |
± 0.1 % | |
LCD | |
3 s | |
IP65 wasserdicht | |
100 g | |
109 mm | |
55 mm | |
± 1 °C | |
10°bis 100 °C |
Gehäuse PAL-3 | |
±0,1% Brix | |
0.1 % Brix | |
Brix | |
Messung fast aller Proben | |
0.22 lbs. | |
4.3 Zoll | |
2.2 Zoll | |
1°bis 40 °C | |
10°bis 100 °C | |
2x AAA-Batterien |