Learn More
ATAGO™ ATAGO™ digitales Handrefraktometer: PAL-α
Hilfreich zur Messung der meisten Proben sowie von Proben während des Kochens. Das Atago Digitale Handrefraktometer, PAL- α gewährleistet einen breiten Brixbereich von 0-85 %.
Marke: ATAGO™ 3840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19170kg
Beschreibung
- Preiswertes Refraktometer
- Das Gerät ist wasserbeständig und kann unter fließendem Wasser gewaschen werden
Spezifikation
Refraktometer | |
PAL-α | |
±0,2 | |
Brix | |
IP65 Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahlern | |
10°bis 40 °C | |
10°bis 100 °C | |
0.1 °C |
0,0 bis 85,0 (angezeigt: -0,2 bis 85,5) | |
0.3 ml | |
0,1 | |
3 s | |
100 g | |
± 1 °C | |
9,0°bis 99,9 °C | |
2x AAA-Batterien |