Learn More
ATAGO™ ATAGO™ digitales Handrefraktometer: PAL-RI
ND 1.3306-1.5284. Das ATAGO™ Digitale Handrefraktometer: PAL-RI gewährleistet eine Genauigkeit von ±0.0003 (Wasser bei 20 °C). Wenn nach dem Aufbringen einiger Tröpfchen einer Probe auf das Prisma die Starttaste gedrückt wird, zeigt das Gerät wie eine elektrische Nachrichtentafel dauerhaft den Brechungsindex an (Auflösung 0.0001).
Marke: ATAGO™ 3850
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19350kg
Beschreibung
Messzeit: 3 SekundenSpezifikation
Refraktometer | |
PAL-RI | |
±0,0003 (Wasser bei 20°C) | |
Brechungsindex | |
IP65 Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahlern | |
10°bis 40 °C | |
2x AAA-Batterien |
1,3306 bis 1,5284 | |
0.3 ml | |
0,0001 | |
3 s | |
100 g | |
Nein |