Learn More
ATAGO™ Digtales-Handrefraktometer PR-201alpha, 0.0 bis
Das ATAGO™ Digitale Refraktometer PR-201α ist für niedrige und mittlere Brix-Konzentrationen von 0.0 bis 60.0 % ausgelegt.
Marke:  ATAGO™ 3452
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11466278
  • 1935.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht die Messung von Brix-Werten für Konfitüren, konzentrierte Säfte, Kühlmittel und andere Proben, die nicht mit dem PR-101μ gemessen werden können.
Spezifikation
Spezifikation
Refraktometer
PR-201α
Min.-Indikation 0.1 %
10°bis 40 °C
0,0 bis 60,0 Brix
±0,1 %
Brix
10°bis 40 °C