Learn More
ATAGO™ REFRACTOMETER UG-ALPHA CLINICAL CLINICAL
Das ATAGO™ Digitale Refraktometer UG-α für die relative Dichte von Urin eine aktualisierte Version des Vorgängermodells UG-1.  Die Anzeige der minimalen Skala wurde verbessert und ermöglicht jetzt die Anzeige bis zur vierten Dezimalstelle.
Marke:  ATAGO™ 3464
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Artikelnummer. 11476278
  • 1815.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • In den klinischen Refraktometern von ATAGO werden unter Verwendung der Prinzipien der Lichtbrechung spezielle Skalen für klinische Zwecke wie die relative Dichte von Urin eingesetzt
  • Nach dem Drücken der START-Taste werden die Messwerte auf dem LCD-Display angezeigt, während die Probe auf dem Prisma platziert ist
Spezifikation
Spezifikation
Refraktometer
UG-α
Min.-Indikation: 0.0001
10°bis 35 °C
1,0000 bis 1,0600
±0,0010
Spezifisches Gewicht von Urin