Learn More
ATAGO™ REFRAKT MASTER 3T 58-90% BRIX
The ATAGO™ Hand-Held Refractometer, MASTER-3T is an excellent alternative choice when water resistant feature is not a priority.
Marke:  ATAGO™ 2332
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11446138
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of metal
  • Equipped with Automatic Temperature Compensation feature
  • Calibration with 60% Sucrose Solution (RE-110060) or Standard liquid LK (RE-99010)
Spezifikation
Spezifikation
Handheld Refractometer
MASTER-3T
±0.1%
58.0 to 90.0 Brix with ATC
Brix : 0.2%
Brix