Learn More
ATAGO™ DR-M4/1550 REFRACTOMETER
Das  ATAGO™ Mehrwellenlängen-Abbe-Refraktometer, Modell DR-M4/1550 misst Brechungsindex oder Abbe-Nummer (vd oder ve) bei verschiedenen Wellenlängen im Bereich von 450 bis 1550 nm.
Marke:  ATAGO™ 1415
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11466248
  • 17755.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Digitale LCD-Anzeige
  • Die Messung erfolgt über Anpassung der Grenzlinie an den Schnittpunkt des Fadenkreuzes
  • Mit Wasser kalibrierbar
  • Anschluss an Drucker und Umwälzung möglich
  • Wellenlänge: 450-1550 nm mit Interferenzfiltern
Messbereich
Brechungsindex: 1.5219 bis 1.9155 (bei 450 nm)
Brechungsindex: 1.4700 bis 1.8700 (bei 589 nm)
Brechungsindex: 1.4561 bis 1.8544 (bei 680 nm)
Brechungsindex: 1.4310 bis 1.8259 (bei 1100 nm)
Brechungsindex: 1.4215 bis 1.8136 (bei 1550 nm)
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
Brechungsindex: ±0,0002 (mitgeliefertes Prüfstück bei 589 nm)
Refraktometer, Netzteil, monochromatische Lichtquelle, Nahinfrarotstrahl-Viewer, Störfilter (589 nm)
100/240 V
LCD
5°bis 50 °C
50/60 Hz